Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg siRNA-bibliotek for menneskelig cellecyklusregulering
Beskrivelse
Proteiner, der regulerer celledeling, er afgørende for at kontrollere cellevækst og er derfor potentielt vigtige lægemiddelmål. Lyddæmperen™ Select Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket indeholder 4417 Ambion™Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er rettet mod 1471 gener. Disse siRNA-genmål inkluderer cyclinafhængige kinaser eller CDK'er, som er afgørende for cellecyklusprogression, regulatorer af cellecyklusprogression såsom CIP/KIP-familieproteiner og medlemmer af INK4-familien af cellecyklushæmmere, proteiner i retinoblastomfamilien og DNA-replikationsfaktorer såsom celledelingscyklusproteiner (CDC). Dette bibliotek blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA'er er designet vha Thermo Fisher Scientifics førende designalgoritmer —sammen med vores nye låste nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer, hjælper dette med at sikre den maksimale effektivitet, specificitet og styrke, der kræves til RNAi-screeninger mod cellecyklusreguleringsundersøgelser.
- Overlegen effektivitet —Reducer off target-effekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
- Højere effektivitet —Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
- Pålidelig —Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
- Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Select Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer Select siRNA'er optimeret med nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og højkvalitetssyntese for at hjælpe med at sikre ønskede RNAi-resultater. Silencer Select Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med højeste styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti.
Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre
AmbionSilencer Select siRNA'er er designet med den højeste styrke af tilgængelige siRNA'er, hvilket resulterer i 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedskæringer ved de laveste koncentrationer (se figuren nedenfor). De meget potente Silencer Select-siRNA'er giver dig mulighed for at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-måleffekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere skærme og datavalidering. Silencer Select Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4413 total siRNAs targeting 1471 genes plated onto 96-well plates (51 plates) |
| Indhold og opbevaring | 4413 samlede siRNA'er målrettet mod 1471 gener udpladet på 51 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | DNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Vælg ™lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |