Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg GAPDH positiv kontrol siRNA
Artikelnummer. p-7075574
Mængde:
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10269444
Brand: Invitrogen™ 4390849
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Lyddæmper™ Vælg GAPDH positiv kontrol siRNA
Invitrogen™Lyddæmper™ SelectGAPDH positiv kontrol siRNA er omfattende valideret og en ideel kontrol for mange aspekter af et siRNA eksperiment. 5 nmol er tilvejebragt.
  • Førsteklasses siRNA, højoprenset og klar til brug
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • Inkluder lyddæmper™ Vælg ændringer for forbedret specificitet
  • Til brug i menneske-, mus- og rotteceller
    Hvad er lyddæmper™ Vælg siRNA'er?
    Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at give siRNA'er med uovertruffen effektivitet, styrke og specificitet. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lyddæmpning og renere, mere konsistente fænotypiske data.
    Lyddæmper™ Vælg GAPDH positiv kontrol siRNA:
    Lyddæmperen™ SelectGAPDH positiv kontrol er omfattende valideret og en ideel“ prøve” siRNA for dem, der lige er begyndt med siRNA-eksperimenter, fordi det er valideret til at fungere i flere cellelinjer. Fordi det er rettet mod GAPDH mRNA (en fælles intern kontrol), er mange analyser tilgængelige til at måle dets virkninger, herunder real-time RT-PCR samt Invitrogen™ KDalert™ GAPDH Assay Kit.
    Kvalitetskontrol:
    Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er er fremstillet i en state-of-the-art facilitet under de højeste kvalitetsstandarder. Strenge kvalitetskontrolprocedurer omfatter MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renhed. Hver siRNA vurderes også ved gelelektroforese for at bekræfte, at strengene annealer korrekt.
    Tilbehørsprodukt: siPORT™NeoFX™Transfektionsagent (SKU #AM4510 og #AM4511)
    siPORT™NeoFX™ Transfection Agent er et alsidigt, lipidbaseret transfektionsmiddel til effektiv transfektion af siRNA til dyrkede celler. Protokollen kan tilpasses til en bred vifte af celler og eksperimentelle design, herunder high-throughput applikationer. Lyddæmper™ Udvalgte siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ Vælg siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks BLOCK-iT™ siRNA'er, Invitrogen™Lyddæmper™ siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
    Kontroltype Positiv kontrol
    RNAi type siRNA
    Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Lyddæmper , Lyddæmper Vælge, Ambion
    Produkttype siRNA
    Renhed HPLC
    Mængde 5 nmol
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Mål GAPDH