Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg GAPDH positiv kontrol siRNA
Artikelnummer. 10269444
Skift visning
Mængde:
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10269444 5 nmol Hver
10137684 40 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269444 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4390849
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH Positive Control siRNA er grundigt valideret og en ideel kontrol for mange aspekter af et siRNA-eksperiment. 5 nmol er tilgængelig.
  • Premium kvalitet siRNA, højt renset og klar til brug
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • Inkluder Silencer™ Select-modifikationer for øget specificitet
  • Til brug i menneske-, muse- og rotteceller
Hvad er Silencer™ Select siRNA'er?
Silencer™ Select siRNA'er indeholder de nyeste fremskridt inden for siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at opnå siRNA'er med enestående effektivitet, styrke og specificitet. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lydtavsling og renere, mere konsistente fænotypiske data.
Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA:
Silencer™ SelectGAPDH positive kontrol er grundigt valideret og en ideel 'test' siRNA for dem, der lige er begyndt på siRNA-eksperimenter, fordi den er valideret til at virke i flere cellelinjer. Da det retter sig mod GAPDH mRNA (en almindelig intern kontrol), er der mange assays tilgængelige til at måle dets effekter, herunder realtids RT-PCR samt Ambion™ KDalert™ GAPDH Assay Kit.
Kvalitetskontrol:
Silencer™ Select siRNA'er fremstilles i et topmoderne anlæg under de højeste kvalitetsstandarder. Strenge kvalitetskontrolprocedurer omfatter MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renheden. Hvert siRNA vurderes også med gelelektroforese for at bekræfte, at strengene gløder korrekt.
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens (SKU 13778075)
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens er et førende transfektionsreagens, der er designet specifikt til RNA-interferensapplikationer. Protokollen kan tilpasses en bred vifte af celler og eksperimentelle designs, herunder højkapacitetsapplikationer. Silencer Select siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer, der er designet til brug med Silencer Select siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, såsom Silencer siRNA eller Stealth RNAi siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol-siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, lyddæmper valg, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål GAPDH