Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 5 siRNA
Beskrivelse
Invitrogen™Silencer™Negativ kontrol #5 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker. Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi. 5 nmol er tilvejebragt.
Ikke-målretning med begrænset sekvenslighed med kendte gener
Valideret til brug i menneske-, mus- og rotteceller
Funktionelt bevist at have minimal effekt på celleproliferation og levedygtighed
HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug
Negative kontrol-siRNA'er er essentielle for at bestemme transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA-levering. I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for indstilling af“ hit” tærskel, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i et bestemt assay.
Tilbehørsprodukt: Lyddæmper™ siRNA Screening Kontrolpanel (SKU#AM4640)
Lyddæmperen™ siRNA-screeningskontrolpanelet omfatter syv negative kontrol-siRNA'er og er for de forskere, der udfører siRNA-screeninger, der beskæftiger hundreder eller tusinder af siRNA'er pr. eksperiment. Fordi negative kontrol siRNA'er kan have utilsigtede virkninger i en bestemt analyse, bør en negativ kontrol siRNA vælges omhyggeligt. Lyddæmperen™ siRNA Screening Kontrolpanel forenkler denne proces. Som en ekstra fordel er en positiv kontrol siRNA til human, mus og rotte KIF11 (Eg5) inkluderet i panelet. Knockdown af KIF11, som koder for et motorprotein i kinesinfamilien, fører til mitotisk standsning. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
Negative kontrol-siRNA'er er essentielle for at bestemme transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA-levering. I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for indstilling af“ hit” tærskel, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i et bestemt assay.
Tilbehørsprodukt: Lyddæmper™ siRNA Screening Kontrolpanel (SKU#AM4640)
Lyddæmperen™ siRNA-screeningskontrolpanelet omfatter syv negative kontrol-siRNA'er og er for de forskere, der udfører siRNA-screeninger, der beskæftiger hundreder eller tusinder af siRNA'er pr. eksperiment. Fordi negative kontrol siRNA'er kan have utilsigtede virkninger i en bestemt analyse, bør en negativ kontrol siRNA vælges omhyggeligt. Lyddæmperen™ siRNA Screening Kontrolpanel forenkler denne proces. Som en ekstra fordel er en positiv kontrol siRNA til human, mus og rotte KIF11 (Eg5) inkluderet i panelet. Knockdown af KIF11, som koder for et motorprotein i kinesinfamilien, fører til mitotisk standsning. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN, Mus, Rotte |
| Til brug med (applikation) | Transfektion, RNAi |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Lyddæmper, Ambion |
| Produkttype | siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 5 nmol |
| Vis mere |