Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 4 siRNA
Artikelnummer. 10209544
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10209544 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10209544 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4641
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Ambion™Silencer™Negativ kontrol #4 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker.
Ambion™ Silencer™ Negative Control #4 siRNA has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences. The control has also been tested in cell-based screens and proved to have no significant effect on cell proliferation, viability, or morphology. 5 nmol is provided.
Ambion™Silencer™Negativ kontrol #4 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker. Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi. 5 nmol er tilvejebragt.
  • Ikke-målretning med begrænset sekvenslighed med kendte gener
  • Valideret til brug i menneske-, mus- og rotteceller
  • Funktionelt bevist at have minimal effekt på celleproliferation og levedygtighed
  • HPLC oprenset, duplekset og klar til brug
Negativ kontrol siRNA'er er afgørende for bestemmelse af transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA levering. I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for indstilling af 'hit'-tærsklen, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i et bestemt assay.
Tilbehørsprodukt: Lyddæmper™ siRNA Screening Kontrolpanel (Kat. Nr. AM4640)
Lyddæmperen™ siRNA-screeningskontrolpanelet omfatter syv negative kontrol-siRNA'er og er for de forskere, der udfører siRNA-screeninger, der beskæftiger hundreder eller tusinder af siRNA'er pr. eksperiment. Fordi negative kontrol siRNA'er kan have utilsigtede virkninger i en bestemt analyse, bør en negativ kontrol siRNA vælges omhyggeligt. Lyddæmperen™ siRNA Screening Kontrolpanel forenkler denne proces. Som en ekstra fordel er en positiv kontrol siRNA til human, mus og rotte KIF11 (Eg5) inkluderet i panelet. Knockdown af KIF11, som koder for et motorprotein i kinesinfamilien, fører til mitotisk standsning. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Ambion™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50μm
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Oversigt Silencer™ Negative Control No. 4 siRNA, 5nmol, Liquid, 50μM Concentration, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Negative Control Type, Used for RNAi, Transfection, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 nmol
Forsendelsestilstand Tøris
Form Liquid