Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 3 siRNA
Artikelnummer. 10137774
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10137774 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10137774 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4615
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 3 siRNA
Invitrogen™Silencer™Negativ kontrol #3 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker. Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi. 5 nmol er tilvejebragt.
  • Ikke-målretning med begrænset sekvenslighed med kendte gener
  • Valideret til brug i menneske-, mus- og rotteceller
  • Funktionelt bevist at have minimal effekt på celleproliferation og levedygtighed
  • HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug
    Negative kontrol-siRNA'er er essentielle for at bestemme transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA-levering. I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for indstilling af“ hit” tærskel, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i et bestemt assay.
    Tilbehørsprodukt: Lyddæmper™ siRNA Screening Kontrolpanel (SKU#AM4640)
    DeSilencer™ siRNA-screeningskontrolpanelet omfatter syv negative kontrol-siRNA'er og er for de forskere, der udfører siRNA-screeninger, der beskæftiger hundreder eller tusinder af siRNA'er pr. eksperiment. Fordi negative kontrol siRNA'er kan have utilsigtede virkninger i en bestemt analyse, bør en negativ kontrol siRNA vælges omhyggeligt. Lyddæmperen™ siRNA Screening Kontrolpanel forenkler denne proces. Som en ekstra fordel er en positiv kontrol siRNA til human, mus og rotte KIF11 (Eg5) inkluderet i panelet. Knockdown af KIF11, som koder for et motorprotein i kinesinfamilien, fører til mitotisk standsning. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
    Kontroltype Negativ kontrol
    RNAi type siRNA
    Arter ADN, Mus, Rotte
    Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Lyddæmper, Ambion
    Produkttype siRNA
    Renhed HPLC
    Mængde 5 nmol
    Forsendelsestilstand Tøris