Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 2 siRNA
Artikelnummer. 10554255
Skift visning
Mængde:
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10554255 40 nmol Hver
10127774 5 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10554255 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4637
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 2 siRNA
Invitrogen™Silencer™Negativ kontrol #2 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker. Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi.
  • Ikke-målretning med begrænset sekvenslighed med kendte gener
  • Valideret til brug i menneske-, mus- og rotteceller
  • Funktionelt bevist at have minimal effekt på celleproliferation og levedygtighed
  • HPLC oprenset, duplekset og klar til brug
Negativ kontrol siRNA'er er afgørende for bestemmelse af transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA levering. I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for indstilling af“ hit” tærskel, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i et bestemt assay.
Tilbehørsprodukt: Lyddæmper™ siRNA Screening Kontrolpanel (SKU#AM4640)
Lyddæmperen™ siRNA-screeningskontrolpanelet omfatter syv negative kontrol-siRNA'er og er for de forskere, der udfører siRNA-screeninger, der anvender hundredvis eller tusindvis af siRNA'er pr. eksperiment. Fordi negative kontrol siRNA'er kan have utilsigtede virkninger i en bestemt analyse, bør en negativ kontrol siRNA vælges omhyggeligt. Lyddæmperen™ siRNA Screening Kontrolpanel forenkler denne proces. Som en ekstra fordel er en positiv kontrol siRNA til human, mus og rotte KIF11 (Eg5) inkluderet i panelet. Knockdown af KIF11, som koder for et motorprotein i kinesinfamilien, fører til mitotisk standsning. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 40 nmol