Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 1 siRNA
Beskrivelse
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
- Ambion™Silencer™Negativ kontrol #1 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker
- Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi
- Valideret til brug i menneske-, mus- og rotteceller
- HPLC oprenset, duplekset og klar til brug
- Negativ kontrol siRNA'er er afgørende for bestemmelse af transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA levering
- I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for at indstille hittærsklen, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i en bestemt analyse
- Opbevares ved eller under -°20 C i en ikke-frostfri fryser
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20°C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN, Mus, Rotte |
| Til brug med (applikation) | Transfektion, RNAi |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Lyddæmper , Ambion |
| Produkttype | siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 5 nmol |
| Vis mere |