Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 1 siRNA
Product Code. 10793457
Change view
Click to view available options
Mængde:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Unit Size:
5nmol
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10793457 40 nmol Hver
10095994 5 nmol 5nmol
10320945 5 x 40 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10793457 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM4635
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Silencer Negative Control No. 1 siRNA er et bioinformatisk designet, ikke-målrettet siRNA, der er afgørende for siRNA-eksperimenter. I overensstemmelse med Silencer-kemien er det et essentielt negativt kontrol-siRNA for at opnå klare, præcise gen-silencing-resultater.
Silencer Negative Control No. 1 siRNA er et bioinformatisk designet, ikke-målrettet siRNA, der bruges som et negativt kontrol-siRNA. Den skelner mellem specifikke effekter af siRNA-medieret gensilencing og uspecifikke proceduremæssige effekter, hvilket sikrer minimale off-target effekter og giver en pålidelig baseline til sammenligning. Valideret gennem omfattende testning har det minimal indvirkning på genekspression, celleproliferation, levedygtighed og morfologi, hvilket gør det essentielt for nøjagtige resultater i humane, muse- og rotteceller.
Negative kontroller, såsom ikke-målrettede siRNA'er, er afgørende for at skelne de specifikke effekter af siRNA-medieret gen-silencing fra uspecifikke effekter forårsaget af selve den eksperimentelle procedure. Silencer negativ control No. 1 er designet til at sikre minimale off-target effekter og giver en robust baseline for sammenligning af resultaterne af siRNA-behandlede prøver. Dette negative kontrol-siRNA deler de samme kemiske modifikationer som andre Silencer-siRNA'er.
Funktioner ved Silencer Negative Control siRNA'er inkluderer:
  • Ingen signifikant sekvenslighed med menneskemus eller rotte-gener
  • Minimale effekter på celleproliferation og levedygtighed
  • Matchning Silencer™ af siRNA-kemi
Valideret gennem omfattende test, herunder mikroarray-analyse og multiparametriske cellebaserede analyser, har Silencer Negative Control No. 1 vist sig at have minimal indvirkning på genekspression, celleproliferation, levedygtighed og morfologi. Dette gør det til et essentielt værktøj for forskere, der ønsker at opnå nøjagtige og konsistente fænotypiske data i mennesker, muse- og rotteceller (celler).
Hvad er lyddæmper-siRNA'er?
Silencer siRNA'er er designet til styrke og specificitet ved hjælp af en proprietær algoritme. Disse umodificerede siRNA'er er omkostningseffektive siRNA'er med garanteret silencing.
Kvalitetskontrol
Hvert Silencer siRNA syntetiseres og renses i topmoderne faciliteter for at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Vores strenge kvalitetskontrolprocedurer inkluderer MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renheden. Vi vurderer også hvert annealed siRNA ved gelelektroforese for at sikre korrekt annealing af strengene. Resultatet er et premium kvalitets siRNA, der er renset og klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20°C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 40 nmol