Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Negativ kontrol nr. 1 siRNA
Artikelnummer. 10320945
Mængde:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Pakningsstørrelse:
5nmol
Hver
Artikelnummer. 10320945
Brand: Invitrogen™ AM4636
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ingen signifikant sekvenslighed med mus, rotte eller menneskelige gensekvenser
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
  • Ambion™Silencer™Negativ kontrol #1 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker
  • Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi
  • Valideret til brug i menneske-, mus- og rotteceller
  • HPLC oprenset, duplekset og klar til brug
  • Negativ kontrol siRNA'er er afgørende for bestemmelse af transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA levering
  • I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for at indstille hittærsklen, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i en bestemt analyse
  • Opbevares ved eller under -°20 C i en ikke-frostfri fryser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20°C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper , Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 x 40 nmol