Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Ubiquitin siRNA bibliotek
Beskrivelse
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes. These include immunological functions, apoptosis, biogenesis, DNA transcription and repair, cell cycle and division, cellular stress response, modulation of cell receptors and neural or muscular degeneration as well as disease and diagnostic-related processes. The Silencer™ Human Ubiquitin siRNA Library contains 2,898 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 966 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Ubiquitin siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against ubiquitin signaling.
Ubiquitination er en post-translationel enzymatisk modifikation, der er essentiel for en bred vifte af cellulære processer. Disse omfatter immunologiske funktioner, apoptose, biogenese, DNA-transkription og reparation, cellecyklus og deling, cellulær stressrespons, modulering af cellereceptorer og neural eller muskulær degeneration samt sygdoms- og diagnostiske relaterede processer. Lyddæmperen™ Human Ubiquitin siRNA-bibliotek indeholder 2.898 Ambion™Silencer siRNA'er rettet mod 966 gener. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Bruger AmbionSilencer -teknologi bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Ubiquitin siRNA Library er en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening mod ubiquitin-signalering.
- Omfattende —Fremskynd dine ubiquitin RNAi funktionelle skærme med foruddefinerede Silencer Human Ubiquitin siRNA Library
- Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
- Effektiv —Reducer off target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret AmbionSilencer siRNA design
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
- Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Human Ubiquitin siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer siRNA'er optimeret med design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning. Silencer Human Ubiquitin siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer -biblioteker er udvalgt ud fra de seneste tilgængelige databaser og ressourcer til opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er er tilvejebragt. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere dataoutput
AmbionSilencer siRNA'er er designet med styrke i tankerne for at hjælpe med at sikre genet knockdown ved minimumskoncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Ubiquitin siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2898 total siRNAs targeting 966 genes plated onto 96-well plates (33 plates) |
| Indhold og opbevaring | 2898 samlede siRNA'er målrettet mod 966 gener udpladet på 33 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | DNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |