Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Tumor Suppressor siRNA bibliotek
Artikelnummer. 15691872
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691872 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15691872 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30147
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Mutationer, der forårsager tab eller reduktion i genfunktion, kan resultere i progression til kræft, normalt i kombination med andre genetiske ændringer. Tumorsuppressorgener, eller anti-onkogener, kan beskytte celler på vejen til at blive kræft.
Mutationer, der forårsager tab eller reduktion i genfunktion, kan føre til progression til kræft, som regel i kombination med andre genetiske ændringer. Tumorsuppressorgener, eller anti-onkogener, kan beskytte celler på vejen mod at blive kræftfremkaldende. Silencer™ Human Tumor Suppressor siRNA-biblioteket indeholder 2.175 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 725 tumorsuppressorgener. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-potenti, er Human Silencer Tumor Suppressor siRNA Library en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening mod tumorsuppressorgener.
  • Omfattende – Accestimere dine tumorsuppressor RNAi funktionelle screeninger med foruddefineret Silencer humant tumorsuppressor siRNA-bibliotek
  • Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
  • Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Tumor Suppressor siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer optimeres siRNA'er med design og høj kvalitet syntese med garanteret silencing. Human Silencer Tumor Suppressor siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med maksimal styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på datakvaliteten. Alle Silencer biblioteker udvælges ud fra de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målrettet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er er tilgængelige. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at sikre gennedslagning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere risikoen for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater ved siRNA-screening. Human Silencer Tumor Suppressor siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2175 samlede siRNA'er målrettet mod 725 gener udpladet på 27 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Prøvetype RNA
Til brug med (applikation) RNAi
Inkluderer 2175 total siRNAs targeting 725 genes plated onto 96-well plates (27 plates)
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is