Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Transcription Factor siRNA-bibliotek
Artikelnummer. 15671852
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15671852 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15671852 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30088
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Transkriptionsfaktorer er hurtigt ved at blive lovende lægemiddelmål, da de binder sig til og regulerer transskriptionen af gener.
Transkriptionsfaktorer bliver hurtigt lovende lægemiddelmål, da de binder til og regulerer transkriptionen af gener. Human Silencer Transcription Factor siRNA-biblioteket retter sig mod gener, der udtrykker proteiner, som binder DNA på en sekvensspecifik måde for at kontrollere transkriptionshastigheden af genetisk information fra DNA til messenger-RNA. Silencer™ Human Transcription Factor siRNA-biblioteket indeholder i alt 5583 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 1861 gener. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at sikre høj målspecificitet og siRNA-potens, Silencer er Human Transcription Factor siRNA-biblioteket en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening af transkriptionsfaktorer.
  • Omfattende – fremskynde opdagelsen af regulering af transkriptionsfaktorer for genekspression med foruddefineret Silencer humant transkriptionsfaktor siRNA-bibliotek
  • Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
  • Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Transcription Factor siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatikudvælgelse Silencer af genmål optimeres siRNA'er til design og syntese af høj kvalitet med garanteret silencing. Human Silencer Transcription Factor siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med maksimal styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på datakvaliteten. Alle Silencer biblioteker udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målrettet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er er tilgængelige. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at sikre gennedbrydning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere risikoen for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater ved siRNA-screening. Human Silencer Transcription Factor siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til humane, muse- eller rottegner med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 5583 total siRNAs targeting 1861 genes plated onto 96-well plates (66 plates)
Indhold og opbevaring 5583 samlede siRNA'er målrettet mod 1861 gener udpladet på 66 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.