Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Protease siRNA bibliotek
Artikelnummer. 15601852
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15601852 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15601852 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30081
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Proteaser er molekyler, der spiller en vigtig rolle i mange normale biologiske processer og har været impliceret i forskellige menneskelige sygdomme.
Proteaser er molekyler, der spiller en vigtig rolle i mange normale biologiske processer og har været impliceret i forskellige menneskelige sygdomme. Silencer™ Human Protease siRNA-biblioteket indeholder et panel på 1482 Ambion™ Silencer siRNA'er, der retter sig mod 494 humane proteasegener. Dette bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt Mammalian Degradome Database. Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-potenti Silencer , muliggør Human Protease siRNA-biblioteket nøjagtig, men omkostningseffektiv RNAi-funktionel screening mod kendte proteaser.
  • Omfattende – Fremskynde funktionsgenopdagelse med foruddefineret Silencer Human Protease siRNA-bibliotek
  • Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
  • Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Protease siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatikudvælgelse af genmål Silencer optimeres siRNA'er til design og syntese af høj kvalitet med garanteret lydtavshed. Human Silencer Protease siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når det er tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med maksimal styrke og specificitet, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer biblioteker udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målrettet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er er til rådighed. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at sikre gennedslagning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere potentiale for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer Protease siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1482 total siRNAs targeting 494 genes plated onto 96-well plates (18 plates)
Indhold og opbevaring 1482 samlede siRNA'er målrettet mod 494 gener udpladet på 18 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.