Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Phosphatase siRNA bibliotek
Artikelnummer. 15691842
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691842 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15691842 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fosfataser er vigtige regulatorer af biologiske veje og cellesignaleringskaskader.
Fosfataser er vigtige regulatorer af biologiske veje og cellesignalkaskader. Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library indeholder 894 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 298 humane fosfatasegener. Dette bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-potens, Silencer muliggør Human Phosphatase siRNA Library nøjagtig, men omkostningseffektiv RNAi-funktionel screening mod fosfatase-genklasser. Dette bibliotek kan anvendes alene eller som ledsager til Silencer Human Kinase siRNA Library (Cat. Nr. A30079), hvilket muliggør mere detaljerede studier af biologiske veje.
  • Effektiv – Fremskynde funktionsgenopdagelse med foruddefineret Silencer Human Phosphatase siRNA-bibliotek
  • Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
  • Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Phosphatase siRNA-biblioteket?
Silencer siRNA'er er optimeret til design og syntese af høj kvalitet med garanteret silencing. Human Silencer Phosphatase siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på datakvalitet. Dette bibliotek udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er er til rådighed. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at sikre gennedbrydning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere potentialet for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer Phosphatase siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, hvilket er tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 894 total siRNAs targeting 298 genes plated onto 96-well plates (12 plates)
Indhold og opbevaring 894 samlede siRNA'er målrettet mod 298 gener udpladet på 12 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.