Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Nuklear Hormon Receptor siRNA bibliotek
Beskrivelse
Den nukleære hormonreceptorgenfamilie omfatter receptorer for skjoldbruskkirtel- og steroidhormoner, retinoider og vitamin D samt receptorer for ukendte ligander. Silencer™ Human Nuclear siRNA Library indeholder 141 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 47 gener. Biblioteket er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-potens, Silencer er Human Nuclear Hormone Receptor siRNA Library en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening mod kendte nukleære hormonreceptorer.
- Omfattende – Fremskynde funktionsgenopdagelse med foruddefineret Silencer humant nukleært hormon siRNA-bibliotek
- Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
- Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
- Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Nuclear Hormone siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer optimeres siRNA'er til design og syntese af høj kvalitet med silencing. Human Silencer Nuclear Hormone siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når det er tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med maksimal styrke og specificitet, så du kan fokusere på datakvaliteten. Alle Silencer biblioteker udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID, plus resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er, er tilgængelig. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at hjælpe med at sikre gennedbrydning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere risikoen for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer Nuclear Hormone siRNA Library indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 141 total siRNAs targeting 47 genes plated onto 96-well plates (3 plates) |
| Indhold og opbevaring | 141 samlede siRNA'er målrettet mod 47 gener udpladet på 3 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.