Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Kinase siRNA bibliotek
Artikelnummer. 15681842
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681842 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15681842 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30079
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
På grund af deres betydning i cellesignalering og mange andre biologiske veje, er kinaser blevet vigtige lægemiddelmål.
Given their importance in cell signaling and many other biological pathways, kinases have become key drug targets. The Silencer™ Human Kinase siRNA Library contains 2127 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 709 human kinase genes for performing RNAi screens against the kinome. This siRNA library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as additional resources, such as the KinBase database. Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Kinase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi screening for kinase signaling pathways.
På grund af deres betydning i cellesignalering og mange andre biologiske veje, er kinaser blevet vigtige lægemiddelmål. Lyddæmperen™ Human Kinase siRNA bibliotek indeholder 2127 Ambion™Silencer -siRNA'er rettet mod 709 humane kinasegener til at udføre RNAi-screeninger mod kinomet. Dette siRNA-bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencer til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt yderligere ressourcer, såsom KinBase-databasen. Bruger AmbionSilencer -teknologi, der er bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Kinase siRNA Library tillader nøjagtig, men omkostningseffektiv RNAi-screening for kinase-signalveje.
  • Omfattende —Fremskynd funktionel genopdagelse med foruddefineret Silencer Human Kinase siRNA Library
  • Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv —Reducer off target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret AmbionSilencer siRNA design
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
  • Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed, der er tilgængelig for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Human Kinase siRNA Library?
Silencer siRNA'er er optimeret til design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning. Silencer Human Kinase siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet. Dette bibliotek er valgt ud fra de seneste tilgængelige databaser og ressourcer til opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er er tilvejebragt. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere dataoutput
AmbionSilencer siRNA'er er designet med styrke i tankerne for at hjælpe med at sikre genet knockdown ved minimumskoncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Kinase siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2127 total siRNAs targeting 709 genes plated onto 96-well plates (27 plates)
Indhold og opbevaring 2127 samlede siRNA'er målrettet mod 709 gener udpladet på 27 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is