Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Epigenetics siRNA-bibliotek
Artikelnummer. 15651852
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15651852 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15651852 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30086
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Epigenetisk regulering af genekspression har vist sig at være en nøgleregulator i udviklingen og progressionen af en lang række menneskelige sygdomme.
Epigenetisk regulering af genekspression har vist sig at være en nøgleregulator i udviklingen og progressionen af en lang række menneskelige sygdomme. Lyddæmperen™ Human Epigenetics siRNA-bibliotek indeholder 1.560 Ambion™Silencer siRNA'er rettet mod 520 epigenetiske enzymer, inklusive dem, der medierer epigenetisk signalering gennem acetylering og methylering af histoner. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Bruger AmbionSilencer -teknologi bygget på stringent bioinformatik for at sikre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Epigenetics siRNA Library er en ideel RNAi-screeningsløsning til fokuserede og omkostningseffektive epigenetiske gen-knockdown-undersøgelser.
  • Omfattende —Fremskynd opdagelsen af epigenetisk regulering af genekspression med foruddefineret Silencer Human Epigenetics siRNA Library
  • Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv —Reducer off target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret AmbionSilencer siRNA design
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
  • Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Human Epigenetics siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer siRNA'er optimeret til design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning. Silencer Human Epigenetics siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer -biblioteker er udvalgt ud fra de seneste tilgængelige databaser og ressourcer til opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er er tilvejebragt. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere dataoutput
AmbionSilencer siRNA'er er designet med styrke i tankerne for at hjælpe med at sikre genet knockdown ved minimumskoncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Epigenetics siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1563 total siRNAs targeting 521 genes plated onto 96-well plates (18 plates)
Indhold og opbevaring 1560 samlede siRNA'er målrettet mod 520 gener udpladet på 18 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is