Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Drug Transporter siRNA bibliotek
Description
Transporterproteiner spiller en nøglerolle i farmakologi og påvirker, hvordan molekyler bevæges hen over cellulære membraner. Lyddæmperen™ Human Drug Transporter siRNA Library indeholder gener, der er vigtige for absorption, distribution, metabolisme og udskillelse af mange lægemidler. Silencer Human Drug Transporter siRNA-biblioteket indeholder 297 Ambion™Silencer siRNA'er rettet mod 99 gener til at udføre RNAi-screeninger mod lægemiddeltransportører. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Bruger AmbionSilencer -teknologi bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Drug Transporter siRNA Library er en ideel løsning til fokuserede og omkostningseffektive RNAi-screeninger mod farmaceutiske lægemiddeltransporterproteiner.
- Omfattende —Fremskynd din lægemiddeltransporter RNAi funktionelle skærme med foruddefinerede og klar til afsendelse Silencer Human Drug Transporter siRNA Library
- Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmålEffektiv Reducer —off target-påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret AmbionSilencer siRNA design
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
- Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Human Drug Transporter siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer siRNA'er optimeret med design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning. Silencer Human Drug Transporter siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer -biblioteker er udvalgt ud fra de seneste tilgængelige databaser og ressourcer til opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er er tilvejebragt. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere dataoutput
AmbionSilencer siRNA'er er designet med styrke i tankerne for at hjælpe med at sikre genet knockdown ved minimumskoncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Drug Transporter siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.
Specifications
Specifications
| Oversigt | 297 total siRNAs targeting 99 genes plated onto 96-well plates (6 plates) |
| Indhold og opbevaring | 297 samlede siRNA'er målrettet mod 99 gener udpladet på 6 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | RNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Show More |