Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Drug Targets siRNA Library
Artikelnummer. 15631862
Skift visning
Format:
96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
15631862 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15631862 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30094
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Lyddæmperen™ Human Drug Targets siRNA Library inkluderer gener involveret i apoptose, senescens, nukleinsyrebinding, autofagi, DNA-reparation og sammen med karakteriserede nukleare receptorer og andre gener, der betragtes som potentielle mål for terapeutika.
Silencer™ Human Drug Targets siRNA-biblioteket inkluderer gener, der er involveret i apoptose, aldring, nukleinsyrebinding, autofagi, DNA-reparation samt karakteriserede nukleære receptorer og andre gener, der betragtes som potentielle mål for behandling. Human Silencer Drug Targets siRNA-biblioteket indeholder 23.745 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 7915 gener til udførelse af RNAi-screeninger mod kendte humane lægemiddelmålgener. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer er Human Drug Targets siRNA-biblioteket en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening mod foruddefinerede terapeutiske gen-lægemiddelmål.
  • Omfattende – Hurtiggør dine lægemiddelmål-screeninger med foruddefinerede biblioteker af Silencer humane lægemiddelmål, siRNA'er.
  • Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmålEffektiv – Reducer off-target effekter ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores 96- og 384-brønd-arrayede format
  • Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Human Drug Targets siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer optimeres siRNA'er til design og syntese af høj kvalitet med garanteret silencing. Human Silencer Drug Targets siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med maksimal styrke og specificitet, så du kan fokusere på datakvaliteten. Alle Silencer biblioteker udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID, plus resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er, er tilgængelig. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at hjælpe med at sikre gennedslagning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at mindske risikoen for off-target effekter og falske positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer Drug Targets siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 23,745 total siRNAs targeting 7915 genes plated onto 96-well plates ( 270 plates)
Indhold og opbevaring 23.745 samlede siRNA'er målrettet mod 7915 gener udpladet på 280 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Prøvetype DNA
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt (96-brønde)
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.