Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human DNA Damage Response siRNA Library
Beskrivelse
DNA-overvågningsproteiner overvåger DNA-integriteten, og de kan aktivere cellecykluskontrolpunkter og DNA-reparationsveje som reaktion på DNA-skade. Dette kan forhindre potentielt skadelige mutationer. Silencer™ Human DNA Damage Response siRNA Library indeholder 1725 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 575 gener til at udføre RNAi-screeninger mod kendte DNA-skadesresponsveje. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre målrettet specificitet og siRNA-styrke, Silencer er Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket en ideel løsning til fokuserede og omkostningseffektive RNAi-screeninger, der retter sig mod cellulære veje, som registrer, signalerer og reparerer DNA-læsioner efter DNA-skade.
- Omfattende – Hurtiggør dine screeninger af DNA-skadegener med foruddefineret Silencer human DNA-skaderespons siRNA-bibliotek
- Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmålEffektiv—Reducer off-target effekter ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
- Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer DNA Damage Response siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatikudvælgelse af genmål Silencer optimeres siRNA'er til design og syntese af høj kvalitet med garanteret silencing. Silencer Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer biblioteker udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målrettet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID, plus resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er, er tilgængelig. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med effektivitet for øje for at sikre gennedbrydning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere risikoen for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer DNA Damage Response siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til humane, muse- eller rottegner med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1725 total siRNAs targeting 575 genes plated onto 96-well plates (21 plates) |
| Indhold og opbevaring | 1725 samlede siRNA'er målrettet mod 575 gener udpladet på 21 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | DNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.