Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Menneskelig celleoverflade siRNA-bibliotek
Artikelnummer. 15671872
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15671872 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15671872 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30145
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Celleoverfladereceptorer er specialiserede integrerede membranproteiner, der deltager i kommunikationen mellem cellen og dens omgivelser.
Celleoverfladereceptorer er specialiserede integrerede membranproteiner, der deltager i kommunikationen mellem cellen og dens omgivelser. Ekstracellulære signalmolekyler, typisk hormoner, neurotransmittere, cytokiner, vækstfaktorer og cellegenkendelsesmolekyler, binder sig til receptoren og udløser ændringer i cellens funktion. Silencer™ Human Cell Surface siRNA Library indeholder 2367 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 789 gener. Dette bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-potenti, er Human Silencer Cell Surface siRNA Library en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening mod celleoverfladebaseret signalering.
  • Omfattende – Accestimere dine RNAi-receptor-screeninger med foruddefineret Silencer human celleoverflade siRNA-bibliotek
  • Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
  • Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Cell Surface siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer optimeres siRNA'er med design og syntese af høj kvalitet med garanteret silencing. Human Silencer Cell Surface siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når det er tilgængeligt, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer biblioteker udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og locus id, plus resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er, er tilgængelig. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at sikre gennedbrydning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere potentiale for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer Cell Surface siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2367 total siRNAs targeting 789 genes plated onto 96-well plates (27 plates)
Indhold og opbevaring 2367 samlede siRNA'er målrettet mod 789 gener udpladet på 27 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Prøvetype RNA
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.