Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Cell Cycle Regulation siRNA Library
Beskrivelse
Proteiner, der regulerer celledeling, er afgørende for at kontrollere cellevækst og er derfor potentielt vigtige lægemiddelmål. Silencer™ Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket omfatter 4.398 Ambion™ Silencer siRNA'er, der målretter 1.466 gener. Disse siRNA-genmål inkluderer cyclin-afhængige kinaser, eller CDK'er, som er afgørende for cellecyklusprogression, regulatorer af cellecyklusprogression såsom CIP/KIP-familieproteiner og medlemmer af INK4-familien af cellecyklushæmmere, proteiner i retinoblastomfamilien og DNA-replikationsfaktorer såsom celledelingscyklusproteiner (CDC'er). Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO)-databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-potenti, er Human Silencer Cell Cycle Regulation siRNA Library en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening mod cellecyklusregulering.
- Omfattende – RNAi-funktionelle screeninger med foruddefineret Silencer human cellecyklus regulering siRNA-bibliotek
- Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
- Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
- Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse Silencer af genmål optimeres siRNA'er med design og høj kvalitet syntese med garanteret silencing. Human Silencer Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med maksimal styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer biblioteker udvælges mod de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målrettet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og locus id, samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er, er til rådighed. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at sikre gennedbrydning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere potentiale for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4398 total siRNAs targeting 1466 genes plated onto 96-well plates (51 plates) |
| Indhold og opbevaring | 4398 samlede siRNA'er målrettet mod 1466 gener udpladet på 51 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | DNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.