Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Cancer Genome siRNA Library
Beskrivelse
Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library indeholder 1572 Ambion™ Silencer siRNA'er, der retter sig mod 524 genmål, som ofte er påvirket ved kræft. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen, og krydsrefereret til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt The Cancer Genome Atlas (TCGA). Ved at Ambion Silencer anvende teknologi baseret på streng bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-potenti, Silencer er Human Cancer Genome siRNA Library en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-funktionel screening mod kræftgenmål.
- Omfattende – Accespress dine kræftgen-funktionelle screeninger med foruddefineret Silencer human cancer genome siRNA-bibliotek
- Pålidelig – Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
- Effektiv – Reducer off-target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvemt – Reducer datadekonvolution og accelerer målvalidering med vores arrayede format
- Tilpasselig – Vælg den bedste løsning til dine arbejdsgangskrav, inklusive ekstra siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Human Silencer Cancer Genome siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatik udvælgelse af genmål Silencer optimeres siRNA'er med design og høj kvalitet syntese med garanteret lydtavshed. Human Silencer Cancer Genome siRNA-biblioteket indeholder vores foruddesignede og, når det er tilgængeligt, validerede siRNA'er, genereret med maksimal styrke og specificitet for øje, så du kan fokusere på datakvaliteten. Alle Silencer biblioteker udvælges ud fra de nyeste tilgængelige databaser og ressourcer for opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt exon-målrettet og hvert målrettet gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført med de inkluderede siRNA'er er tilgængelige. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker gør det muligt at screene effektivt og maksimere dataoutput
Ambion Silencer siRNA'er er designet med styrke for øje for at sikre gennedbrydning ved minimale koncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at reducere potentialet for off-target effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Human Silencer Cancer Genome siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolumen).
Fleksibilitet til at imødekomme dine arbejdsgangsbehov
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hvert siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at drøfte din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller send en e-mail til os på RNAilibraries@lifetech.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1572 total siRNAs targeting 524 genes plated onto 96-well plates (18 plates) |
| Indhold og opbevaring | 1572 samlede siRNA'er målrettet mod 524 gener udpladet på 18 x 96 -brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | 96-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | RNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Lyddæmper |
| Produkttype | siRNA bibliotek |
| Renhed | Standard |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.