Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Apoptosis siRNA bibliotek
Artikelnummer. 15651862
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15651862 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15651862 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30096
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Lyddæmperen™ Human Apoptosis siRNA Library forsyner efterforskere med en fokuseret siRNA-screeningsplatform rettet mod apoptosegener og muliggør en detaljeret analyse af den apoptotiske signalvej.
The Silencer™ Human Apoptosis siRNA Library provides investigators with a focused siRNA screening platform targeting apoptosis genes and enabling a detailed analysis of the apoptotic signaling pathway. The Silencer Human Apoptosis siRNA Library includes 2769 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 923 apoptosis genes for performing RNAi functional studies of apoptotic signaling proteins. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Apoptosis siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening in apoptosis studies.
Lyddæmperen™ Human Apoptosis siRNA Library forsyner efterforskere med en fokuseret siRNA-screeningsplatform rettet mod apoptosegener og muliggør en detaljeret analyse af den apoptotiske signalvej. Silencer Human Apoptosis siRNA-biblioteket omfatter 2769 Ambion™Silencer siRNA'er rettet mod 923 apoptosegener til udførelse af RNAi funktionelle undersøgelser af apoptotiske signalproteiner. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Bruger AmbionSilencer -teknologi bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Apoptosis siRNA Library er en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening i apoptoseundersøgelser.
  • Omfattende —Fremskynd dine apoptose RNAi-genfunktionsskærme med foruddefinerede Silencer Human Apoptosis siRNA Library
  • Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmålEffektiv Reducer —off target-påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret AmbionSilencer siRNA design
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
  • Kan tilpasses —Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Hvorfor bruge Silencer Human Apoptosis siRNA Library?
Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer siRNA'er optimeret med design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning. Silencer Human Apoptosis siRNA Library indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer -biblioteker er udvalgt ud fra de seneste tilgængelige databaser og ressourcer til opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er er tilvejebragt. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.
Silencer siRNA-biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere dataoutput
AmbionSilencer siRNA'er er designet med styrke i tankerne for at hjælpe med at sikre genet knockdown ved minimumskoncentrationer. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Apoptosis siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Fleksibilitet for at imødekomme dine behov for arbejdsgange
Thermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller tilpassede siRNA-biblioteker til menneske-, muse- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2769 total siRNAs targeting 923 genes plated onto 96-well plates (33 plates)
Indhold og opbevaring 2769 samlede siRNA'er målrettet mod 923 gener udpladet på 33 x 96
-brønds plader Opbevares ved eller °under -20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format 96-brønds plade
RNAi type siRNA
Arter ADN
Prøvetype RNA
Til brug med (applikation) RNAi
Produktlinje Lyddæmper
Produkttype siRNA bibliotek
Renhed Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is