Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ GFP (eGFP) siRNA
Artikelnummer. 10025764
Skift visning
Mængde:
5 nmol, 2 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10025764 5 nmol, 2 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10025764 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4626
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Lyddæmper™ GFP (eGFP) siRNA
Invitrogen™Lyddæmper™ GFP (eGFP) positiv kontrol siRNA er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter. 5 nmol leveres sammen med et ekstra rør med 2 nmol negativ kontrol siRNA.
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
  • Gen-specifik kontrol siRNA'er forsynet med krypteret, negative kontroller
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
    Kontroltype Positiv kontrol
    RNAi type siRNA
    Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Lyddæmper, Ambion
    Produkttype siRNA
    Renhed HPLC
    Mængde 5 nmol, 2 nmol
    Forsendelsestilstand Tøris
    Mål GFP (Grønt Fluorescerende Protein)