Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Artikelnummer. 10772117
Skift visning
Mængde:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772117 5 nmol Hver
10085804 40 nmol Hver
10371325 5 x 40 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4624
 Begrænset vare
På lager
Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Invitrogen™Lyddæmper™ GAPDH positiv kontrol siRNA (menneske, mus, rotte) er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter. Kontrollen er valideret til brug i menneske-, muse- og rottecellelinjer.
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er.
Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 nmol
Forsendelsestilstand Tøris
Mål GAPDH