Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Mængde:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Invitrogen™Lyddæmper™ GAPDH positiv kontrol siRNA (menneske, mus, rotte) er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter. Kontrollen er valideret til brug i menneske-, muse- og rottecellelinjer.
- Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
- Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
- HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | siRNA'erne leveres tørret ned i enkelte rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. |
| Kontroltype | Positiv kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Arter | ADN, Mus, Rotte |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Lyddæmper , Ambion |
| Produkttype | siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 5 x 40 nmol |
| Vis mere |