Läs mer
Invitrogen™ Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Produktkod. 10371325
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Förpackningsstorlek
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10371325
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ AM4632
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Invitrogen™Lyddæmper™ GAPDH positiv kontrol siRNA (menneske, mus, rotte) er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter. Kontrollen er valideret til brug i menneske-, muse- og rottecellelinjer.
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er.
Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Indhold og opbevaring siRNA'erne leveres tørret ned i enkelte rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper , Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 x 40 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål GAPDH
Visa mer Visa mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.