Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Artikelnummer. 10085804
Mængde:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10085804
Brand: Invitrogen™ AM4631
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Invitrogen™Lyddæmper™ GAPDH positiv kontrol siRNA (menneske, mus, rotte) er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter. Kontrollen er valideret til brug i menneske-, muse- og rottecellelinjer.
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er.
Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
Format Rør
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN, Mus, Rotte
Prøvetype Cellekulturer
Til brug med (applikation) RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper , Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 40 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål GAPDH