Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ GAPDH siRNA (menneske)
Artikelnummer. 10609845
Skift visning
Mængde:
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10609845 40 nmol Hver
10469024 5 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609845 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4633
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ambion™Lyddæmper™ GAPDH positiv kontrol siRNA (human) er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter.
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA (human) is ideal for developing and optimizing siRNA experiments. The control is validated for use in human cell lines. 5 nmol is provided, along with an additional tube of 2 nmol negative control siRNA.
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments
  • Gene-specific control siRNAs provided with scrambled, negative controls
  • Functionally tested in several common cell lines
  • HPLC purified, duplexed, and ready to use Silencer™ control siRNAs are unmodified 21-mers; they are designed to be used with Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs, and other unmodified 21mer siRNAs.
If you are using other siRNA products, such as Ambion™ Silencer™ Select siRNAs or STEALTH RNAi™ siRNAs, we recommend that you use control siRNAs designed for use with those siRNAs for more reliable experimental results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares ved -20 °C.
Oversigt Silencer™ GAPDH siRNA, 40nmol, Liquid, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Gene Knockdown Positive Control Type, Human Organism, Used for RNAi, GAPDH Target Gene, HPLC Purity, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Format Rør
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Arter ADN
Prøvetype Cellekulturer
Til brug med (applikation) RNAi
Inkluderer The siRNA is provided dried down in a single tube, along with nuclease-free water for resuspension
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Oprensningsmetode HPLC
Renhed HPLC
Mængde 40 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål GAPDH
Form Annealed
Afficher plus Afficher moins
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.