Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™GAPDH positiv kontrol siRNA, in vivo klar
Artikelnummer. 10117734
Skift visning
Mængde:
250 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10117734 250 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10117734 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4404025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Ambion™Lyddæmper™ GAPDH positiv kontrol siRNA, In Vivo Ready er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter.
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready er ideel til udvikling og optimering af siRNA-eksperimenter. Kontrollen er valideret til brug i humane cellelinjer og optimeret til mus og rotte. Den er højt renset efter behov til dyrebrug. 250 nmol tilbydes.
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
  • Genspecifikke kontrol-siRNA'er leveret med krypterede, negative kontroller
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC renset, duplekseret og klar til brug
Kvalitetskontrol:
Silencer™ siRNA'er fremstilles i et topmoderne anlæg under de højeste kvalitetsstandarder. Efter HPLC-rensning og annealing renses hvert siRNA yderligere ved hjælp af en proces, der fjerner overskydende salt via en semipermeabel membran. Resultatet er meget rent siRNA med minimalt saltindhold, egnet til in vivo-applikationer . In vivo siRNA'er filtreres derefter sterile og testes for tilstedeværelse af endotoksin. Ved koncentrationer på 50 μM i deioniseret vand indeholder In Vivo Ready siRNA'er mindre end 0,6 mM Na+, mindre end 2,0 mM K+ og mindre end 0,1 mM Mg2+. Silencer™ Kontrol-siRNA'er er umodificerede 21-mers; de er designet til at blive brugt med Silencer™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, såsom Ambion™ Silencer™ Select siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol-siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring SiRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør, som skal opbevares ved -20 °C.
Oversigt The siRNA is provided dried down in a single tube, along with Nuclease-free Water for resuspension, and should be stored at –20°C.
Kontroltype Gene Knockdown positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 250 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål GAPDH
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.