Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) siRNA
Artikelnummer. 10477874
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10477874 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10477874 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4629
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lyddæmper™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) siRNA
Invitrogen™Lyddæmper™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) positiv kontrol siRNA er ideel til udvikling og optimering af siRNA eksperimenter. Kontrollen er valideret til brug i humane cellelinjer og optimeret til mus og rotte. 5 nmol leveres sammen med et ekstra rør med 2 nmol negativ kontrol siRNA.
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter
  • Gen-specifik kontrol siRNA'er forsynet med krypteret, negative kontroller
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC-oprenset, duplekset og klar til brug Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
    Kontroltype Positiv kontrol
    RNAi type siRNA
    Arter Firefly Luciferase
    Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Lyddæmper, Ambion
    Produkttype siRNA
    Renhed HPLC
    Mængde 5 nmol
    Forsendelsestilstand Tøris
    Mål Luciferase