Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ FAM-mærket negativ kontrol nr. 1 siRNA
Artikelnummer. 10699835
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10699835 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10699835 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4620
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lyddæmper™ FAM-mærket negativ kontrol nr. 1 siRNA
Invitrogen™ Et fluorescensmærket negativ kontrol siRNA til nem overvågning af siRNA-optagelse ved fluorescensmikroskopi. Renset, udglødet og klar til brug leveres 5 nmol aliquoten i et stabilt, tørret format.
  • Forenkler overvågningen af siRNA-levering
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC oprenset, dupleks og klar til brug
    Visualiser siRNA-optagelse med mærkede siRNA'er
    Fluorescerende mærkede siRNA'er giver mulighed for direkte observation af siRNA-cellulær optagelse, distribution og lokalisering. Fluorescensmærkede siRNA'er bruges almindeligvis til at overvåge transfektionseffektivitet under optimering af transfektionsbetingelser. Generelt optages siRNA'er hurtigt af og fordeles gennem celler på så lidt som 4 timer. Fluorescerende mærkning af siRNA'er giver mulighed for hurtig overvågning af siRNA-levering ved fluorescensmikroskopi, i modsætning til umærkede siRNA'er, hvis levering skal overvåges ved målgen-knockdown. Silencer™FAM Mærket negativ kontrol #1 siRNA'er giver en nem måde at overvåge siRNA-optagelse ved kemisk transfektion. Sekvenserne er identiske med InvitrogenLyddæmper™ Negativ kontrol# 1 siRNA (SKU #AM4611), men med et fluoresceinderivat FAM (5'-carboxyfluorescein; excitation maks. = 494 nm, emission maks. = 520 nm) på 5'-enden af sense-strengen, hvilket gør den meget fluorescerende, når den exciteres af den passende bølgelængde af lys.
    Tilbehørsprodukter:
    Til overvågning af siRNA-levering ved elektroporation, Silencer™ Cy 3-mærket negativ ™kontrol #1 siRNA (SKU #AM4621) anbefales på grund af dets lysere fluorescenssignal, der er synligt over et bredere pH-område. Elektroporation producerer et mere diffust siRNA-fordelingsmønster, hvilket resulterer i et mindre intenst fluorescenssignal end med kemisk transfektion. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 nmol
Forsendelsestilstand Tøris