Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ FAM-mærket GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Artikelnummer. 10702127
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10702127 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10702127 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4650
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Lyddæmper™ FAM-mærket GAPDH siRNA (menneske, mus, rotte)
Invitrogen™ fluorescensmærket kontrol siRNA til nem overvågning af siRNA-optagelse ved fluorescensmikroskopi sammen med siRNA-induceret knockdown. Renset, udglødet og klar til brug leveres 5 nmol aliquoten i et stabilt, tørret format.
  • Fluorescensmærkede siRNA'er forenkler overvågningen af siRNA-levering
  • Ideel til at korrelere siRNA-optagelse med mRNA-knockdown
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC oprenset, dupleks og
    klar til brug
    Visualiser siRNA-optagelse med mærkede siRNA'er
    Fluorescerende mærkning af siRNA'er tillader direkte observation af deres cellulære optagelse, distribution og lokalisering. Fluorescensmærkede siRNA'er bruges almindeligvis til at overvåge transfektionseffektivitet under optimering af transfektionsbetingelser. Generelt optages siRNA'er hurtigt af og fordeles gennem celler på så lidt som 4 timer.
    Korreler siRNA-optagelse med gendæmpning
    Undersøgelser viser, at lyddæmpningsaktiviteten afSilencer™FAM™ Mærket GAPDH siRNA påvirkes ikke af det fluorescerende mærke. Derfor er disse siRNA'er ideelle til at undersøge både siRNA-optagelse og siRNA-induceret knockdown og til at korrelere gen-knockdown med transfektionseffektivitet; dette er vigtigt at vide, fordi forskellige transfektionsreagenser interagerer med siRNA'er på forskellige måder (dvs. nogle reagenser kan sekvestrere siRNA'et, hvilket resulterer i dårlig gen-knockdown). DeSilencer™FAM™ Mærket GAPDH siRNA-sekvens giver en nem måde at overvåge siRNA-optagelse ved kemisk transfektion. Rækkefølgen er identisk med den InvitrogenLyddæmper™ GAPDH siRNA (SKU #AM4605), men med fluorescein-derivatet FAM (5'-carboxyfluorescein; excitation maks. = 494 nm, emission maks. = 520 nm) på 5'-enden af sense-strengen, hvilket gør den meget fluorescerende, når den exciteres af den passende bølgelængde af lys.
    Tilbehørsprodukter:
    Til overvågning af siRNA-levering ved elektroporation,Silencer™ ™Cy 3 Mærket GAPDH siRNA (humant) (SKU #AM4623) ellerSilencer™ ™Cy 3-mærket GAPDH siRNA til mennesker, mus og rotter (SKU #AM4649) anbefales. Cy ™3 har et lysere fluorescenssignal end FAM™ , synlig over et bredere pH-område. Elektroporation producerer et mere diffust siRNA-fordelingsmønster, hvilket resulterer i et mindre intenst fluorescenssignal end med kemisk transfektion. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
    Kontroltype Positiv kontrol
    RNAi type siRNA
    Arter ADN, Mus, Rotte
    Prøvetype siRNA
    Etiket eller farvestof FAM
    Produktlinje Lyddæmper, Ambion
    Produkttype siRNA
    Renhed HPLC
    Mængde 5 nmol
    Forsendelsestilstand Tøris
    Mål GAPDH
    Vis mere Vis mindre
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.