Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Cy ™3-mærket negativ kontrol nr. 1 siRNA
Artikelnummer. 10026244
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10026244 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10026244 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4621
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lyddæmper™ Cy ™3-mærket negativ kontrol nr. 1 siRNA
Invitrogen™ Et fluorescensmærket negativ kontrol siRNA til nem overvågning af siRNA-optagelse ved fluorescensmikroskopi. Renset, udglødet og klar til brug leveres 5 nmol aliquoten i et stabilt, tørret format.
  • Forenkler overvågningen af siRNA-levering
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • HPLC oprenset,
    dupleks og klar til brug
    Visualiser siRNA-optagelse med mærkede siRNA'er
    Fluorescerende mærkede siRNA'er giver mulighed for direkte observation af siRNA-cellulær optagelse, distribution og lokalisering. Fluorescensmærkede siRNA'er bruges almindeligvis til at overvåge transfektionseffektivitet under optimering af transfektionsbetingelser. Generelt optages siRNA'er hurtigt af og fordeles gennem celler på så lidt som 4 timer. Fluorescerende mærkning af siRNA'er giver mulighed for hurtig overvågning af siRNA-levering ved fluorescensmikroskopi, i modsætning til umærkede siRNA'er, hvis levering skal overvåges ved målgen-knockdown. DeSilencer™ ™Cy 3-mærket negativ kontrol #1 siRNA-sekvensen er identisk med den for InvitrogenLyddæmper™ Negativ kontrol# 1 siRNA (SKU #AM4611), men med fluorescein-derivatet Cy ™3 (excitation maks. = 547, emission maks. = 563 nm), på 5'-enden af sense-strengen, hvilket gør den meget fluorescerende, når den exciteres af den passende bølgelængde af lys. Silencer™Cy ™3-mærket negativ kontrol #1 siRNA er velegnet til overvågning af siRNA-optagelse ved kemisk transfektion eller elektroporation. Cy ™3-mærkning anbefales over FAM™ mærkning ved brug af elektroporation på grund af dets lysere fluorescenssignal, der er synligt over et bredere pH-område. Elektroporation producerer et mere diffust siRNA-fordelingsmønster, hvilket resulterer i et mindre intenst fluorescenssignal end med kemisk transfektion.
    Tilbehørsprodukter:
    Silencer™ FAM™ Mærket negativ kontrol #1 siRNA (SKU #AM4620) er også tilgængelig. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Invitrogen™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
    Kontroltype Negativ kontrol
    RNAi type siRNA
    Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etiket eller farvestof Cy3
    Produktlinje Lyddæmper, Ambion
    Produkttype siRNA
    Renhed HPLC
    Mængde 5 nmol
    Forsendelsestilstand Tøris