Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagtSYBR™ Grøn RNA-til- CT™1-Step Kit
Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
Hver
Beskrivelse
Den nye formulering reducerer falske positive resultater forårsaget af primerdimere, forbedrer datanøjagtigheden betydeligt og giver pålidelig detektion af mål med lav abundance.
- Få følsomhed og specificitet i en brugervenlig et-trins QRT-PCR-reaktion.
- Formuleret til at sikre maksimal følsomhed og pålidelighed
- Reducerer falske positive resultater forårsaget af primerdimere, forbedrer datanøjagtigheden markant og giver pålidelig detektion af mål med lav abundance
Inkluderer:
- AmpliTaq™ Gold DNA Polymerase UP til hot start qPCR, minimerer ikke-specifik produktdannelse
- ArrayScript™ OP Tilbage Transcriptase , en konstrueret RT, der producerer høje udbytter af fuldlængde cDNA
- Et tilsætningsstof, der reducerer primer-dimerdannelsen, hvilket reducerer ikke-specifikke produkter, der kan forårsage falske positive signaler
- RNase-hæmmer, for at forhindre nedbrydning af RNA-skabeloner
- En proprietær ROX™ farvestof, der tjener som en passiv intern reference til at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving for fremragende præcision på Applied Biosystems™ PCR-instrumenter i realtid
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X (MasterMix ), 125X (RT Enzyme Mix) |
| Indhold og opbevaring | Sufficient for 100 reactions at 20 μL reaction volume and includes: • 1 x 1 mL tube of 2X master mix containing SYBR™Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs, Passive Reference 1, and optimized buffer components. Store at 2-8°C after opening. • 1 x 20 μL tube of 125X RT enzyme mix containing ArrayScript™ UP Reverse Transcriptase and RNase Inhibitor. Store at -15 to -30°C. Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA). |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Sættype | Grøn RNA-to-CT 1-Step Kit |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Vis mere |