Beskrivelse
Den nye formulering reducerer falske positive resultater forårsaget af primer-dimerer, forbedrer datanøjagtigheden betydeligt og giver pålidelig detektion af mål med lav forekomst.
Få følsomhed og specificitet i en brugervenlig ét-trins qRT-PCR-reaktion. Power SYBR™ Green RNA-to-CT-sættet™ 1-Step er formuleret for at sikre maksimal følsomhed og pålidelighed. Den nye formulering reducerer falske positive resultater forårsaget af primer-dimerer, forbedrer datanøjagtigheden betydeligt og giver pålidelig detektion af mål med lav forekomst. Den omfatter:
- AmpliTaq™ Gold DNA Polymerase UP til hot start qPCR, hvilket minimerer dannelse af uspecifikke produkter
- ArrayScript™ UP Reverse Transcriptase, en konstrueret RT, der producerer høje udbytter af fuldlængde cDNA
- Et tilsætningsstof, der reducerer dannelsen af primer-dimer, hvilket reducerer uspecifikke produkter, der kan forårsage falske positive signaler
- RNase-hæmmer for at forhindre nedbrydning af RNA-skabeloner
- Et proprietært ROX™ farvestof, der fungerer som en passiv intern reference til at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving for fremragende præcision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrumenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X (Master Mix), 125X (RT Enzyme Mix) |
| Indhold og opbevaring | Sufficient for 100 reactions at 20 μL or 40 reactions at 50 μL reaction volume and includes: • 1 x 1 mL tube of 2X master mix containing SYBR™Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs, Passive Reference 1, and optimized buffer components. Store at 2-8°C after opening. • 1 x 20 μL tube of 125X RT enzyme mix containing ArrayScript™ UP Reverse Transcriptase and RNase Inhibitor. Store at -15 to -30°C. Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA). |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Sættype | Grøn RNA-to-CT 1-Step Kit |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Vis mere |