Få mere at vide
Invitrogen™ Pichia Expression Kit, originalt sæt
Artikelnummer. 10768244
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768244 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10768244 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K171001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23930.00 DKK
    20579.80 DKK / 1 sæt
    Spare 3350.20 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Det originale Pichia Expression Kit er designet til ekspression på højt niveau af rekombinant protein i gæren Pichia pastori s.
Original Pichia Expression Kit er designet til højniveau-ekspression af rekombinant protein i gæren Pichia pastoris. Vektorerne bærer HIS4-genet til selektion af transformanter på histidin-mangelfuldt medium. Det oprindelige Pichia Expression Kit leverer alle de værktøjer og reagenser, der er nødvendige for at udtrykke et gen af interesse fra AOX1-promotoren .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Bakterie- eller gærstamme GS115, KM71
Indhold og opbevaring Det originale Pichia Expression Kit indeholder 10 stkμ g hver af pHIL-D2- og pPIC3.5-vektorer til intracellulær ekspression og pHIL-S1- og pPIC9-vektorer til secerneret ekspression, Pichia pastoris- stammer GS115 (his 4), KM71( arg4 his4 aox1::ARG4 ), kontrolstamme GS115 Albumin, kontrolstamme GS115β -gal, media (YP og YNB), Spheroplast Transformation Kit og 2μ g hver 5' AOX 1, 3' AOX 1 ogα -faktor sekventeringsprimere.
Opbevar vektorer og primere ved -20 °C. Opbevar stammer ved stuetemperatur.
Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS
Promotor AOX1
Celletype Gærceller
Format Sæt
Arter P. pastoris
Vektor pPIC
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ampillicin
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Udtrykssystem Gær
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Produkttype Ekspressionssæt
Protein tag Umærket, Untagged
Mængde 1 sæt
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.