Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Standard pumpehoved til I/P™ Slange
Artikelnummer. p-7184549
Flowhastighed:
13 l/min.
8 l/min.
Materiale:
Polycarbonat
Polyphenylensulfid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11821455
Brand: Masterflex™ 0701943
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bedste nøjagtighed og repeterbarhed af evt I/P pumpehoved —ideel til dispensering og dosering
  • Hver model er optimeret til en enkelt rørstørrelse for at maksimere ydeevnen og slangens levetid
  • Det omkostningseffektive pumpehoved er et fremragende valg til dedikerede applikationer
  • Stak to pumpehoveder for at fordoble flowhastigheden
  • Standard pumpehovedets klassiske ’design sikrer den mest nøjagtige og gentagelige ydeevne, der er —vigtig i dispenseringsapplikationer.
  • En 360-graders præcisionsstøbt okklusionskrop sikrer optimal nøjagtighed og lang slangelevetid.
  • Designet af standardpumpehovedet muliggør den mest præcise dispenseringsnøjagtighed af ethvert MASTERFLEX pumpehoved
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12.3 mL/Rev
Flowhastighed 8 l/min.
IP-vurdering IP73
Materiale Polyphenylensulfid
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet højde (engelsk) 5,5''
Samlet højde (metrisk) 139 mm
Samlet længde (engelsk) 3.312 tommer.
Samlet længde (metrisk) 85 mm
Samlet bredde (engelsk) 5,2''
Samlet bredde (metrisk) 132 mm
Rulle materiale Rustfrit stål
Type Volumen pr. omdrejning med I/P 73 Slange (ml): 12,3 ml
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 0,1 til 650 rpm