Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Standard pumpehoved til I/P™ Slange
Artikelnummer. 11821455 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
13 l/min.
8 l/min.
Materiale:
Polycarbonat
Polyphenylensulfid
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Materiale Pakningsstørrelse
11821455 8 l/min. Polyphenylensulfid Hver
11705158 13 l/min. Polyphenylensulfid Hver
11765148 13 l/min. Polycarbonat Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11821455 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0701943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9170.00 DKK
    8486.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 683.50 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Bedste nøjagtighed og repeterbarhed af evt I/P pumpehoved —ideel til dispensering og dosering
  • Hver model er optimeret til en enkelt rørstørrelse for at maksimere ydeevnen og slangens levetid
  • Det omkostningseffektive pumpehoved er et fremragende valg til dedikerede applikationer
  • Stak to pumpehoveder for at fordoble flowhastigheden
  • Standard pumpehovedets klassiske ’design sikrer den mest nøjagtige og gentagelige ydeevne, der er —vigtig i dispenseringsapplikationer.
  • En 360-graders præcisionsstøbt okklusionskrop sikrer optimal nøjagtighed og lang slangelevetid.
  • Designet af standardpumpehovedet muliggør den mest præcise dispenseringsnøjagtighed af ethvert MASTERFLEX pumpehoved
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12,3 ml/omdrejning
Flowhastighed 8 l/min.
IP-vurdering IP73
Materiale Polyphenylensulfid
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet højde (engelsk) 5,5''
Samlet højde (metrisk) 139 mm
Samlet længde (engelsk) 3.312 tommer.
Samlet længde (metrisk) 85 mm
Samlet bredde (engelsk) 5,2''
Samlet bredde (metrisk) 132 mm
Rulle materiale Rustfrit stål
Type Volumen pr. omdrejning med I/P 73 Slange (ml): 12,3 ml
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 0,1 til 650 rpm