Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
Artikelnummer. 13246990 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
25ft
7.6m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
13246990 82 25ft
11815201 26 Hver
10693713 73 7.6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13246990 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3465.00 DKK
    3422.08 DKK / 25ft
    Spare 42.92 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Reducer risikoen for partikelindfangning med glat inderside
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ I/P™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til farmaceutisk og bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,98 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med Masterflex I/P Pumper
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Steril
Slangestørrelse 82
Flowhastighed 0,02 til 13 ml/min
Slange Barb 12,7 tommer.
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Gaspermeabilitet CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 212 °C
Produkttype Slanger til pumper