Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Platin-hærdet silicium spolet pumpeslange
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Ingen udvaskelige additiver beskytter følsomme og dyre væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12,7 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Flowhastighed | 13000 ml/min. |
| Slange Barb | 1/2 tomme. |
| Steriliseringsmetode | Autoklave, Gammabestråling |
| Maksimalt tryk | 20 psi, 1,4 bar |
| Vakuum niveau | 510 mm Hg |
| Show More |