Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Platin-hærdet silicium spolet pumpeslange
Artikelnummer. 13256980
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flowhastighed:
0,01 til 4 l/min.
0,01 til 8 l/min.
13000 ml/min.
Pakningsstørrelse:
100ft
150ft
200ft
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Flowhastighed unitSize
13256980 6,4 mm 0,01 til 4 l/min. 200ft
13276980 12,7 mm 13000 ml/min. 100ft
13266980 9,5 mm 0,01 til 8 l/min. 150ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13256980 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9640326
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for partikelindfangning med glat inderside
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Ingen udvaskelige additiver beskytter følsomme og dyre væsker
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 6096 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og bioteknologiske industrier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Slangestørrelse 27
Flowhastighed 0,01 til 4 l/min.
Slange Barb 1/4 in.
Steriliseringsmetode Autoklave, Gammabestråling
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper