Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpehoved
Artikelnummer. 15518773 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,002 til 3,5 gal./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15518773 0,002 til 3,5 gal./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15518773 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7760280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12300.00 DKK
    11246.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 1053.72 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpehoved til præcisionsslange minimerer nedetid med hurtigere slangeskift og er kompatibel med flere slangestørrelser
  • De Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumpehoved kombinerer en over-center cam med automatisk slangetilbageholdelse i et robust, kemikalie-resistent hus
  • Designet tillader hurtige, lette slangeskift uden at fjerne pumpehovedet fra drevet
  • Indbygget slangeguide sikrer korrekt placering af slangen for at maksimere ydeevnen og pumpeslangens levetid
  • Fjederbelastede slangeholdere sikrer, at slangen fastgøres automatisk for at fremme lang slangelevetid og optimere ydeevnen af hver slangestørrelse
  • Med enkelte eller flere kanaler kan slanger skiftes i hver kanal uden at fjerne pumpehovederne fra dit drev
  • Design med tre ruller for jævnt flow
  • Pumpehoveder kan stables til flerkanalsapplikationer
  • Kompakt design til effektiv udnyttelse af pladsen
  • Automatisk fastholdelse af slanger eliminerer brugerjusteringer og gør opsætningen nem - giver forbedret slangelevetid og forbedret ydeevne
  • Justerbar okklusion lader dig optimere tryk- og sugeevner og slangens levetid ved at justere trykket på slangen
  • Konstrueret med holdbart hvidt polyphenylensulfid (PPS) hus og rustfri stål (SS) rotor
  • ATEX Zone 2 godkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ATEX Zone 2 Godkendt
Farve Hvid
Oversigt 1:1 Gearforhold
Dimensioner (L x B x H) 89 x 187 x 201 mm
Flowhastighed 0,002 til 3,5 gal./min.
Inkluderer Enkeltkanals monteringsbeslag, silikonepumpeslange (51 cm)
Materiale Polyfenylensulfid
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Justerbar
Rulle materiale Rustfrit stål
Slangestørrelse I/P™ 26, 73 og 82
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 0,10 til 650 RPM