Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Digitalt moduldrev med Easy-Load™ Pumpehoved
Oversigt:
Modulært drev
Washdown Modular Drive
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- I/P™ digitale pumper giver robust ydeevne og præcis digital kontrol
- Præcisionsdrev har et programmerbart dispenseringsinterval, der lader dig indstille forsinkelsen mellem dispenseringscyklusser for bekvem, automatiseret dispensering efter tid eller volumen
- Programmeret kalibrering sikrer dispensering og visningsnøjagtighed - drevet gemmer én kalibreringsværdi pr. slangestørrelse
- Flowhastighed 0,0006 til 26 LPM med I/P slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved, antal pumpehoveder og slangestørrelse
- Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand - kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
- Fjernbetjening tilgængelig ved brug af analog kommunikation - spænding, strøm og kontaktlukning
- Vælg det foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
- Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
- Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed
- Turndown-forhold: 6000:1
- Vendbar motor - tøm slangen før eller efter pumpning, og pump væske i begge retninger
- Kraftig motor gør det muligt at stable to pumpehoveder for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
- Sprøjtsikre ABS-plastikkontroller og epoxybehandlede ståldrevhuse er IP33-klassificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 1 |
| Oversigt | Washdown Modular Drive |
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Flowhastighed | 1 til 8000 ml/min. |
| Motorhastighed | 0,1 til 650 rpm |
| Til brug med (applikation) | Væskeoverførsel, dispensering og doseringsapplikationer i laboratorie-, proces- og industrielle miljøer, herunder farmaceutiske, fødevarer& Drikkevarer, mejeriprodukter, kemikalier, fremstilling og vandbehandling |
| Inkluderer | I/P Kørsel (0594-10), Easy-Load Pumpehoved (77602-10), 10 fod C-flex ULTRA™ Slange og 1,8 m lineledning med IEC 320/CEE22 fatning. Disse modeller leveres med landespecifikt stik/ledningssæt; angiv venligst den endelige destination ved bestilling. |
| Antal ruller | 3 |
| Pumpehoved | I/P™ Easy-Load Pumpehoved (77602-10) |
| Rørtype | Accepterer I/P™ størrelser 26, 73, 82 |
| Vis mere |