Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Digital Drive med Easy-Load™ Pumpehoved
Artikelnummer. 14813762
Skift visning
Flowhastighed:
1 til 8000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
14813762 1 til 8000 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 14813762 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7796430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82450.00 DKK
    73247.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 9202.53 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ I/P™ Digital Drive med Easy-Load™ Pumpehoved til præcisionsslange og dispensering
  • Flowhastighed 0,001 til 8 LPM med inkluderet I/P slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand: kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af analog kommunikation - spænding, strøm og kontaktlukning
  • Vælg det foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed
  • Turndown-forhold: 6000:1
  • Robust hus er NEMA 4X (IP66) klassificeret til vask
  • Modeller med åben hovedsensorteknologi giver øget brugersikkerhed
  • Konstrueret af et pulverlakeret stålhus med anodiseret aluminium base
  • Ideel til fremstilling og vandbehandling, hvor rustfrit stål ikke er et kritisk krav
  • Dispenseringstyper:
    • Volumen: i ml (0,001 til 9.999 ml), L eller gal
    • Kopi: 1 til 9.999 dispenseringscyklusser
    • Tid - tidsinterval for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)
Tekniske data
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type Digital
Bedømmelse af kabinet IP66
Flowhastighed 1 til 8000 rpm
Til brug med Laboratorieprocesser, industrielle miljøer, lægemidler, fødevarer& Drikkevare-, mejeri-, kemikalie-, fremstillings- og vandbehandlingsindustrien
Til brug med (applikation) Anvendelser til væskeoverførsel, dispensering og dosering
Inkluderer I/P Kør 77420-20, Easy-Load Pumpehoved 77602-10, 10 fod. (3-m) C-Flex ULTRA™ Rør og 6 fod. (1,8-m) Linjeledning med IEC 320/CEE22 fatning.
Materiale Pulverlakeret stålhus, anodiseret aluminium
Pumpehoved I/P™ Easy-Load Pumpehoved (77602-10)
Hastighedskontrol ±0,1 % nøjagtighed
Rørtype 10 fod C-FLEX™ Ultra, I/P™ 73 (06434-73)
Dimensioner (L x B x H) (50.01 x 28.27 x 32.72 cm)
Elektriske krav Drev leveres med landespecifikt stik& ledningssæt (angiv venligst destination ved bestilling)
Strømstyrke 4,5 A ved 115 V, 2,5 A ved 230 V