Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Børsteløst procesdrev
Artikelnummer. 15530521 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,4 til 8 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15530521 0,4 til 8 LPM Hver
1 options
Artikelnummer. 15530521 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7796500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55705.00 DKK
    49719.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 5985.96 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Masterflex™ I/P™ Børsteløst procesdrev med ekstern input/output og Easy-Load™ Pumpehoved til brug med præcisionsslange
  • Flowhastighed 0,2 til 26 LPM med I/P slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med LED-display viser procent hastighed med 1 % opløsning
  • Hastighedskontrol via tre-drejningspotentiometer for hurtige, nemme justeringer
  • Betjen nemt start/stop og omvendt funktioner via forseglet tastatur
  • Konstrueret af spånfrit malet stål og aluminium IP55-klassificeret hus
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motor tilbyder± 0,25 % hastighedskontrolnøjagtighed
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af analog kommunikation - spænding, strøm og kontaktlukning
  • Flowhastighed 0,4 til 8 LPM med I/P slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
  • I/P™ børsteløse procesdrev tilbyder kraftig ydeevne til dine krævende procesapplikationer
  • Denne model har robuste 1/3 hk børsteløse motorer, der driver op til to pumpehoveder med de fleste slangeformuleringer, samtidig med at omkostningerne og besværet ved børsteudskiftning elimineres
  • Juster kørehastigheden hurtigt ved hjælp af hastighedskontrolknappen - hastigheden vises på et letlæseligt LED-display fra 5 til 100 % af fuld hastighed, med 1 % opløsning
  • Fjernbetjeningsindgange inkluderer 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop og omvendt; fjernbetjeningens udgange a“ pumpe klar” signal og 4 til 20 mA udgange (kræver 77300-32 fjernkabelsæt, sælges separat)
  • Det IP55-klassificerede epoxycoatede stålkabinet giver fremragende beskyttelse mod kemikalier, vand og støv
  • Med et kompakt fodaftryk og indbygget bærehåndtag sparer disse lette drev plads og muliggør nem transport
Tekniske data
Kanaler 1
Kontroltype Digital variabel hastighed
Flowhastighed 0,4 til 8 LPM
Motorhastighed 33 til 650 rpm
Pumpehoved I/P™ Easy-Load Pumpehoved
Rørtype Tygon™ E-LFL, I/P™ 26, 73, 82
Dimensioner (L x B x H) (33.02 x 35.56 x 22.86 cm)
Elektriske krav 115/230 VAC
Strømstyrke 4,5 A ved 115 V og 2,5 A ved 230 V