Få mere at vide
Molecular Probes™ N- (1-Pyren)iodacetamid
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Det thiol-reaktive N- (1-pyren)iodoacetamid kan bruges til at skabe miljøfølsomme biokonjugater med denne unikke fluorofor.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Produkttype | N-(1-Pyren) Iodacetamid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Alkylhalogenid, jodacetamid |
| Etiket eller farvestof | Pyren |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |