Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-mimik, negativ kontrol #1
Artikelnummer. 15169442
Skift visning
Mængde:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
50nmol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15169442 5 nmol -
15501124 20 nmol 20nmol
15511124 50 nmol 50nmol
15521124 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15169442 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4464058
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MirVana miRNA Mimic Negative Control No. 1 er en ikke-målrettet kontrol for eksperimenter med mirVana miRNA-mimikere. Som udgangspunkt for evaluering af miRNA-genekspressionseffekter valideres denne miRNA-mimik-negative kontrol, så der ikke er nogen indvirkning på kendte miRNA-funktioner i humanceller.
MirVana miRNA Mimic Negative Control No. 1 er en ikke-målrettet kontrol for eksperimenter med mirVana miRNA-mimikere. Transfecteret ved hjælp af samme metode som positive kontroller og eksperimentelle miRNA-mimikere, giver det et udgangspunkt for evaluering af effekter på målgenekspression. Omfattende testet i humane cellelinjer og væv sikrer det, at der ikke påvirkes kendte miRNA-funktioner, hvilket gør det essentielt for nøjagtige genekspressionsstudier. Nøgleegenskaber inkluderer pålidelighed, overlegen specificitet og alsidig anvendelse in vitro og in vivo.
Funktioner ved mirVana miRNA Mimic Negative Control omfatter:
  • Pålidelighed—: maksimal og konsistent effekt in vitro ved lav koncentration og lav toksicitet
  • Overlegen specificitet—det mest opdaterede Sanger-indhold med unik Star-streng-modifikation
  • Alsidig brug—kan anvendes in vitro og in vivo, hvilket giver dig konsistens gennem hele dit forskningsprojekt
Hvad er mirVana miRNA-mimikker?
MirVana miRNA-mimikere er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler, designet til at efterligne endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet. Positive og negative kontroller er også tilgængelige til brug sammen med mirVana miRNA-mimikere i miRNA-opreguleringseksperimenter.
Kvalitetskontrol
Hver mirVana miRNA-mimik syntetiseres og renses i topmoderne faciliteter for at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Vores strenge kvalitetskontrolprocedurer inkluderer MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renheden. Vi vurderer også hver annealed miRNA-mimik ved gelelektroforese for at sikre korrekt annealing af strengene. Resultatet er en miRNA-mimik af høj kvalitet, der er renset og klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar på eller under– 20°C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type miRNA efterligning
Til brug med (applikation) miRNA & ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje mirVana
Produkttype miRNA efterligning
Oprensningsmetode Oprenset
Mængde 5 nmol